Principaux documents
S664863
4-METHOXY-N-PHENYLBENZAMIDE
AldrichCPR
S664863-1G
191.00 CHF
191.00 CHF
Date d'expédition estimée le22 mai 2025
Changer de vue
S664863-1G
191.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C14H13NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.265
Numéro MDL:
191.00 CHF
Date d'expédition estimée le22 mai 2025