227269
Benzyl isocyanate
99%
Synonyme(s) :
α-Isocyanatotoluene, (Isocyanatomethyl)benzene, 1-(Isocyanatomethyl)benzene, Phenylmethyl isocyanate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.526 (lit.)
pb
101-104 °C/33 mmHg (lit.)
Densité
1.078 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
isocyanate
phenyl
Chaîne SMILES
O=C=NCc1ccccc1
InChI
1S/C8H7NO/c10-7-9-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6H2
Clé InChI
YDNLNVZZTACNJX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
113.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
45 °C - closed cup