Principaux documents
S643785
4'-BROMO-4-CHLOROCHALCONE
AldrichCPR
S643785-250MG
132.00 CHF
132.00 CHF
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Changer de vue
S643785-250MG
132.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C15H10BrClO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
321.603
Numéro MDL:
132.00 CHF
Date d'expédition estimée le29 mai 2025