Principaux documents
S538736
4-BROMO-4'-METHYLCHALCONE
AldrichCPR
S538736-250MG
34.40 CHF
34.40 CHF
Date d'expédition estimée le15 mai 2025
Changer de vue
S538736-250MG
34.40 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C16H13BrO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
301.185
Numéro MDL:
34.40 CHF
Date d'expédition estimée le15 mai 2025