Principaux documents
S641383
2-(DIMETHYLAMINO)ETHYL-BETA-D-GLUCOSIDE HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
S641383-250MG
174.00 CHF
174.00 CHF
Date d'expédition estimée le15 avril 2025
Changer de vue
S641383-250MG
174.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C10H22ClNO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
287.743
Numéro MDL:
174.00 CHF
Date d'expédition estimée le15 avril 2025