Principaux documents
S622850
P-TOLYL SELENIDE
AldrichCPR
S622850-250MG
83.90 CHF
83.90 CHF
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Changer de vue
S622850-250MG
83.90 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C14H14Se
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
261.228
Numéro MDL:
83.90 CHF
Date d'expédition estimée le28 mai 2025