NORS5500HW7
Norell® Select Series™ 5mm NMR tubes, heavy wall
frequency 500 MHz
Synonyme(s) :
Norell nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
colorless tube
Conditionnement
pack of 5 ea
Fabricant/nom de marque
Norell S-5-500-HW-7
Paramètres
500 MHz frequency
Longueur
7 in.
Diamètre
5 mm
Diam. du tube
5 mm
Épaisseur de la paroi
1.4 mm