Principaux documents
S580767
1-METHYL-3-STYRYLPYRIDINIUM IODIDE
AldrichCPR
S580767-250MG
211.00 CHF
211.00 CHF
Date d'expédition estimée le24 mai 2025
Changer de vue
S580767-250MG
211.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C14H14IN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
323.179
Numéro MDL:
211.00 CHF
Date d'expédition estimée le24 mai 2025