Principaux documents
S566357
CINNAMIC ACID, POTASSIUM SALT
AldrichCPR
S566357-250MG
191.00 CHF
191.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
S566357-250MG
191.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C9H7KO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.257
Numéro MDL:
191.00 CHF