Principaux documents
S563226
DIHEXYLAMINE HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
S563226-250MG
132.00 CHF
132.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
S563226-250MG
132.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C12H28ClN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.817
Numéro MDL:
132.00 CHF