Principaux documents
S550701
2-CYANO-N-(2-HYDROXYETHYL)-ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C5H8N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
128.132
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.