Principaux documents
S528501
PARA-TOLYL ISOBUTYRATE
AldrichCPR
S528501-250MG
191.00 CHF
191.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
S528501-250MG
191.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C11H14O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.233
Numéro MDL:
191.00 CHF