Principaux documents
S526266
6,7-DIMETHOXY-1(2H)-ISOQUINOLONE
AldrichCPR
S526266-1G
191.00 CHF
191.00 CHF
Date d'expédition estimée le19 mai 2025
Changer de vue
S526266-1G
191.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C11H11NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.215
Numéro MDL:
191.00 CHF
Date d'expédition estimée le19 mai 2025