Principaux documents
S512974
TRIOCTYL BORATE
AldrichCPR
S512974-250MG
132.00 CHF
132.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
S512974-250MG
132.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C24H51BO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
398.483
Numéro MDL:
132.00 CHF