Principaux documents
S509000
1,2-DIBROMOCYCLOOCTANE
AldrichCPR
S509000-250MG
132.00 CHF
132.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
S509000-250MG
132.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C8H14Br2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
270.009
Numéro MDL:
132.00 CHF