Documents
495492
Sigma-Aldrich
tert-Butyldimethyl(2-propynyloxy)silane
97%
Synonyme(s) :
(1,1-Dimethylethyl)dimethyl(2-propyn-1-yloxy)silane, 1-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-2-propyne, 3-(Dimethyl-tert-butylsiloxy)propyne, 3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-1-propyne, 3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)propyne, 3-tert-Butyldimethylsiloxy-1-propyne, Dimethyl(2-Propynyloxy)(tert-butyl)silane
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3CSi(CH3)2OCH2C≡CH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.32
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.429 (lit.)
Point d'ébullition
40 °C/8 mmHg (lit.)
Densité
0.84 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)[Si](C)(C)OCC#C
InChI
1S/C9H18OSi/c1-7-8-10-11(5,6)9(2,3)4/h1H,8H2,2-6H3
Clé InChI
ZYDKYFIXEYSNPO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
tert-Butyldimethyl(2-propynyloxy)silane is an aliphatic terminal alkyne.
Application
tert-Butyldimethyl(2-propynyloxy)silane may be used in the synthesis of (R)-2,3-pentadecadien-1-ol and (S)-ethyl 5-(tert-butyldimethylsilyloxy)-2-hydroxy-2-phenylpent-3-ynoate.
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
101.8 °F
Point d'éclair (°C)
38.8 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
An Enantioselective Synthesis of (R)-5,6-Octadecadienoic Acid.
Yu Q and Ma S.
European Journal of Organic Chemistry, 2015(7), 1596-1601 (2015)
Enantiocontrolled Synthesis of Tertiary α-Hydroxy-α-ynyl Esters by Dimethylzinc-Mediated Addition of Alkynes to α-Keto Esters.
Infante R, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 354(14-15), 2797-2804 (2012)
Articles
Alkynes' versatility enables reactions like addition, metathesis, hydroboration, cleavage, coupling, and cycloadditions in synthetic chemistry.