Principaux documents
S504793
2,6-DIMETHYL-1,6-HEPTADIEN-4-OL
AldrichCPR
S504793-250MG
191.00 CHF
191.00 CHF
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Changer de vue
S504793-250MG
191.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C9H16O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.227
Numéro MDL:
191.00 CHF
Date d'expédition estimée le28 mai 2025