Principaux documents
S460303
1,3-CYCLOHEXANEDIMETHANOL
AldrichCPR
S460303-25MG
191.00 CHF
191.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
S460303-25MG
191.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C8H16O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.216
Numéro MDL:
191.00 CHF