Documents
677124
Sigma-Aldrich
1,3-Cyclohexane dimethanol-d4
98 atom % D, cis/trans mixture, 98% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8D4H12O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
148.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Pureté
98% (CP)
Point d'ébullition
283 °C
Densité
1.048 g/mL at 25 °C (est.)
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])(O)C1CCCC(C1)C([2H])([2H])O
InChI
1S/C8H16O2/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)6-10/h7-10H,1-6H2/i5D2,6D2
Clé InChI
LUSFFPXRDZKBMF-NZLXMSDQSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
322.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
161.1 °C - closed cup