Principaux documents
S444715
ACRYLONITRILE/STYRENE/BUTYL ACRYLATE TERPOLYMER
AldrichCPR
S444715-1G
191.00 CHF
191.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
S444715-1G
191.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C18H23NO2
Poids moléculaire :
285.39
Numéro MDL:
191.00 CHF