Principaux documents
S436178
DIETHYL 1,1-CYCLOBUTANEDICARBOXYLATE
AldrichCPR
S436178-1G
34.40 CHF
34.40 CHF
Date d'expédition estimée le22 mai 2025
Changer de vue
S436178-1G
34.40 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C10H16O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.237
Numéro MDL:
34.40 CHF
Date d'expédition estimée le22 mai 2025