Principaux documents
S420026
4'-BROMOACETOACETANILIDE
AldrichCPR
S420026-1G
34.40 CHF
34.40 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
S420026-1G
34.40 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C9H8BrNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
258.073
Numéro MDL:
34.40 CHF