Principaux documents
W326909
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethyl-1,2-cyclopentadione
≥97%
Synonyme(s) :
3,5-dimethylcyclopentane-1,2-dione, Caramel dione
W326909-SAMPLE-K
60.20 CHF
25 G
188.00 CHF
100 G
514.00 CHF
1 KG
3 020.00 CHF
60.20 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W326909-SAMPLE-K
60.20 CHF
25 G
188.00 CHF
100 G
514.00 CHF
1 KG
3 020.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H10O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
126.15
Numéro FEMA:
3269
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
2234
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
7.076
Nomenclature NACRES :
NA.21
60.20 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
Halal
Kosher
Essai
≥97%
Pf
87-95 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
caramel; maple; sweet
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC1CC(C)C(=O)C1=O
InChI
1S/C7H10O2/c1-4-3-5(2)7(9)6(4)8/h4-5H,3H2,1-2H3
Clé InChI
MIDXCONKKJTLDX-UHFFFAOYSA-N
Clause de non-responsabilité
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable