Principaux documents
S413143
NITRIN
AldrichCPR
S413143-100MG
132.00 CHF
132.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
S413143-100MG
132.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C13H13N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
211.269
Numéro MDL:
132.00 CHF