Principaux documents
S411825
4-NONANONE
AldrichCPR
S411825-250MG
191.00 CHF
191.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
S411825-250MG
191.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C9H18O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.243
Numéro MDL:
191.00 CHF