Principaux documents
S411264
PARA-TOLYL 4-AMINOSALICYLATE
AldrichCPR
S411264-50MG
34.40 CHF
34.40 CHF
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Changer de vue
S411264-50MG
34.40 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C14H13NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.265
Numéro MDL:
34.40 CHF
Date d'expédition estimée le29 mai 2025