SML1559
Furamidine dihydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2,5-Bis(4-amidinophenyl)furan dihydrochloride, 4,4′-(2,5-Furandiyl)bis-benzenecarboximidamide dihydrochloride, DB 75, DB75, NSC 305831, WR199385
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to beige
Solubilité
H2O: 1 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C18H16N4O.2ClH/c19-17(20)13-5-1-11(2-6-13)15-9-10-16(23-15)12-3-7-14(8-4-12)18(21)22;;/h1-10H,(H3,19,20)(H3,21,22);2*1H
Clé InChI
VXNYQUQHOUERTR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3