Principaux documents
S376981
3,5-DIBROMO-2-PYRIDINOL
AldrichCPR
S376981-250MG
132.00 CHF
132.00 CHF
Date d'expédition estimée le14 mai 2025
Changer de vue
S376981-250MG
132.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C5H3Br2NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
252.894
Numéro MDL:
132.00 CHF
Date d'expédition estimée le14 mai 2025