767654
cis-Dichlorobis(dimethyl sulfoxide)platinum(II)
97%
Synonyme(s) :
cis-Dichlorobis(dimethylsulfoxido)platinum(II), Pt(DMSO)2Cl2
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: platinum
reagent type: catalyst
Pf
218-224 °C
Chaîne SMILES
Cl[Pt]Cl.CS(C)=O.CS(C)=O
InChI
1S/2C2H6OS.2ClH.Pt/c2*1-4(2)3;;;/h2*1-2H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Clé InChI
KDADQDWVKZJTDQ-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable