Principaux documents
S356662
3,3,5-TRIMETHYLCYCLOHEXYL SALICYLATE
AldrichCPR
S356662-10MG
210.00 CHF
210.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
S356662-10MG
210.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C16H22O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.352
Numéro MDL:
210.00 CHF