Principaux documents
S355798
5,5',6,6'-TETRAHYDROXY-3,3,3',3'-TETRAMETHYL-1,1'-SPIROBISINDANE
AldrichCPR
S355798-250MG
191.00 CHF
191.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
S355798-250MG
191.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C21H24O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
340.423
Numéro MDL:
191.00 CHF