Principaux documents
S330841
ACID YELLOW 76 (C.I. 18850)
AldrichCPR
S330841-100MG
34.40 CHF
34.40 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
S330841-100MG
34.40 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C23H19N4NaO7S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
550.548
Numéro MDL:
34.40 CHF