Principaux documents
R316091
ACID YELLOW 25 (SUPRAMINE YELLOW RA C.I. 18835)
AldrichCPR
R316091-1G
34.40 CHF
34.40 CHF
Date d'expédition estimée le30 mai 2025
Changer de vue
R316091-1G
34.40 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C23H20N5NaO6S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
549.564
Numéro MDL:
34.40 CHF
Date d'expédition estimée le30 mai 2025