Principaux documents
S314021
1-PHENYLSULFANYL-PENTAN-2-OL
AldrichCPR
25MG
34.40 CHF
34.40 CHF
Date d'expédition estimée le15 mai 2025
Changer de vue
25MG
34.40 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C11H16OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.314
Numéro MDL:
34.40 CHF
Date d'expédition estimée le15 mai 2025