Principaux documents
S312444
TRIMETHYL-(1-PHENYL-ETHYL)-AMMONIUM, IODIDE
AldrichCPR
25MG
34.40 CHF
34.40 CHF
Date d'expédition estimée le09 mai 2025
Changer de vue
25MG
34.40 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C11H18IN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
291.177
Numéro MDL:
34.40 CHF
Date d'expédition estimée le09 mai 2025