1.46555
Chocolate Agar contact ICR plus
Chocolate agar with Lecithin, Tween® and Histidine- ICR plus Contact plate, irradiated, triple bagged for environmental monitoring (Isolator and Clean room)
Synonyme(s) :
Chocolate Contact Agar, ICR plus contact plate
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polystyrene plate
Niveau de qualité
Agence
EP
USP
Stérilité
sterile; irradiated
Forme
plate (ready-to-use)
Caractéristiques
ready-to-use
Profondeur
55 mm
pH
7.3 ( in H2O)
Application(s)
pharmaceutical
surface monitoring
Compatibilité
stand alone
Température de stockage
15-25°C
Adéquation
bacteria
fungi
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Articles
Microbial monitoring; environmental monitoring; interim storage; ICR contact plates; contact plates; TSA w. LTHThio Contact ICR+
Contenu apparenté
Contact Plates and Swabs for Personnel and Surface Monitoring in Cleanrooms and Isolators