Principaux documents
S271810
PHENANTHRENE-3,6-DICARBOXYLIC ACID DIETHYL ESTER
AldrichCPR
S271810-10MG
34.40 CHF
34.40 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
S271810-10MG
34.40 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C20H18O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
322.364
Numéro MDL:
34.40 CHF