Documents
D151009
Sigma-Aldrich
3,3′-Dimethylbiphenyl
99%
Synonyme(s) :
m,m′-Bitoluene
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H4C6H4CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.26
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.594 (lit.)
Point d'ébullition
286 °C/713 mmHg (lit.)
Pf
5-7 °C (lit.)
Densité
0.999 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1cccc(c1)-c2cccc(C)c2
InChI
1S/C14H14/c1-11-5-3-7-13(9-11)14-8-4-6-12(2)10-14/h3-10H,1-2H3
Clé InChI
GVEDOIATHPCYGS-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves