Principaux documents
R786403
6-CHLORO-1,3-BENZOTHIAZOLE-2(3H)-THIONE
AldrichCPR
R786403-50MG
34.40 CHF
34.40 CHF
Date d'expédition estimée le22 mai 2025
Changer de vue
R786403-50MG
34.40 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C7H4ClNS2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.698
Numéro MDL:
34.40 CHF
Date d'expédition estimée le22 mai 2025