Principaux documents
R750298
2-(4-CHLOROPHENOXY)PROPIONIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C9H9ClO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.623
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.