1096000
USP
Carbinoxamine maleate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Carbinoxamine maleate salt
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
carbinoxamine
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
OC(=O)\C=C/C(O)=O.CN(C)CCOC(c1ccc(Cl)cc1)c2ccccn2
InChI
1S/C16H19ClN2O.C4H4O4/c1-19(2)11-12-20-16(15-5-3-4-10-18-15)13-6-8-14(17)9-7-13;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-10,16H,11-12H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
Clé InChI
GVNWHCVWDRNXAZ-BTJKTKAUSA-N
Informations sur le gène
human ... HRH1(3269)
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Carbinoxamine Maleate Tablets
- Pseudoephedrine Hydrochloride, Carbinoxamine Maleate, and Dextromethorphan Hydrobromide Oral Solution
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable