Principaux documents
R644358
N-METHYL-3-((1-PHENYLETHYL)AMINO)PROPANAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H18N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.29
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.