Principaux documents
482617
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-6,6′-Dibromo-1,1′-bi-2-naphthol
98%
500 MG
94.10 CHF
94.10 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 MG
94.10 CHF
About This Item
Formule linéaire :
[BrC10H5(OH)]2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
444.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
94.10 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Activité optique
[α]20/D −49°, c = 1.8 in acetic acid
Pf
195-199 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES 
Brc1cc2c(c(c(cc2)O)c3c4c(cc(cc4)Br)ccc3O)cc1
InChI
1S/C20H12Br2O2/c21-13-3-5-15-11(9-13)1-7-17(23)19(15)20-16-6-4-14(22)10-12(16)2-8-18(20)24/h1-10,23-24H
Clé InChI
OORIFUHRGQKYEV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable