Principaux documents
R590118
N-(3,5-BIS(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL)-2-CHLOROACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H6ClF6NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
305.609
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.