911798
N-(4-Bromophenyl)-N-phenylacrylamide
≥95%
Synonyme(s) :
Electrophilic scout fragment, KB05, Scout fragment for targetable cysteine
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Forme
(Powder or crystals or solid or chunks)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Brc1ccc(cc1)N(c2ccccc2)C(=O)C=C
InChI
1S/C15H12BrNO/c1-2-15(18)17(13-6-4-3-5-7-13)14-10-8-12(16)9-11-14/h2-11H,1H2
Clé InChI
WFQQVUPOAKOTGT-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Autres remarques
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3