Principaux documents
R433675
1-PIPERIDIN-1-YL-PROPAN-2-ONE, HYDROBROMIDE
AldrichCPR
R433675-50MG
34.40 CHF
34.40 CHF
Date d'expédition estimée le16 avril 2025
Changer de vue
R433675-50MG
34.40 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C8H16BrNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.127
Numéro MDL:
34.40 CHF
Date d'expédition estimée le16 avril 2025