Principaux documents
R423203
6-BROMO-2-HYDROXY-QUINOLINE-4-CARBOXYLIC ACID
AldrichCPR
R423203-50MG
132.00 CHF
132.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
R423203-50MG
132.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C10H6BrNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
268.068
Numéro MDL:
132.00 CHF