Principaux documents
R308668
DIBENZO[DEF,P]CHRYSENE
AldrichCPR
R308668-10MG
174.00 CHF
174.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
R308668-10MG
174.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C24H14
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
302.379
Numéro MDL:
174.00 CHF