Principaux documents
R305707
2-METHYL-THIOMORPHOLIN-3-ONE
AldrichCPR
10MG
34.40 CHF
34.40 CHF
Date d'expédition estimée le20 avril 2025
Changer de vue
10MG
34.40 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C5H9NOS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
131.198
Numéro MDL:
34.40 CHF
Date d'expédition estimée le20 avril 2025