Principaux documents
R289833
2-ETHYL-BICYCLO(2.2.1)-HEPTANE
AldrichCPR
R289833-1G
191.00 CHF
191.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
R289833-1G
191.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C9H16
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
124.228
Numéro MDL:
191.00 CHF